Learn More
Tocris Bioscience™ Nalmefene hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18005652 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18005652 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4085/50
Opioid receptor antagonist
Opioid receptor antagonist; displays a longer half life than Naloxone . Exhibits neuroprotective effects after traumatic brain injury in the rat.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalmefene hydrochloride
CAS 58895-64-0
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C21H26ClNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.89
Pureza >99%
Peso molecular 375.893