Learn More
Sal sódica de ácido nalidíxico, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nalidixic acid sodium salt is an antibacterial agent, which is inhibitor of bacterial DNA polymerase & avian myeloblastoma virus reverse transcriptase. The compound inhibits nucleic acid and protein synthesis in Saccharomyces cerevisiae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal sódica de ácido nalidíxico es un agente antibacteriano, que es inhibidor de la ADN bacteriano polimerasa y la transcriptasa inversa del virus del mieloblastoma aviar.& El compuesto inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas en Saccharomyces cerevisiae.
Solubilidad
Soluble a 50 mg/ml en agua
Notas
Almacenar a –20 °C y alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalidixic acid sodium salt |
| Punto de fusión | >280°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3580062 |
| Información de solubilidad | Soluble at 50mg/ml in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.22 |
| Forma física | Polvo |