Learn More
Sal sódica de ácido nalidíxico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16534394 25 g 25 g
16514394 1 g 1 g
16524394 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16534394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463550250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-8-3374
Fórmula molecular C12H11N2NaO3
Peso molecular (g/mol) 254.22
Clave InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC sodio 1-etil-7-metil-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naftiridina-3-carboxilato
SMILES [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid sodium salt
Punto de fusión >280.0°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.22