Learn More
Sal sódica de ácido nalidíxico, 98,1 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442462 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442462 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11442462 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215172480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.00€
    921.90€ / 100 g
    Ahorro 46.10€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.239 g/mol
CAS 389-08-2
Fórmula molecular C12H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 232.239
Clave InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic Acid Sodium Salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nalidixic Acid Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic Acid Sodium Salt