Learn More
Melford Sal sódica del ácido nalidíxico
Código de producto. 30018576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018576 5 g 5 g
30018575 25 g 25 g
30018574 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018576 Proveedor Melford N.º de proveedor N231005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
La sal sódica del ácido nalidíxico es un compuesto de notable importancia en la microbiología y la investigación farmacéutica.
La sal sódica del ácido nalidíxico es un compuesto de notable importancia en la microbiología y la investigación farmacéutica. Esta formulación de sal de sodio de ácido nalidíxico es una herramienta valiosa para investigar los mecanismos de resistencia bacteriana y el desarrollo de antibióticos.
En microbiología, la sal sódica del ácido nalidíxico se utiliza ampliamente para estudiar los patrones de susceptibilidad y resistencia bacteriana. Actúa como agente selectivo en medios de cultivo microbiológicos, inhibiendo el crecimiento de bacterias susceptibles. Los investigadores lo utilizan para evaluar la eficacia de los antibióticos y comprender los mecanismos moleculares detrás de la resistencia bacteriana, contribuyendo a nuestra comprensión de la biología microbiana y la resistencia a los antibióticos.
Los investigadores farmacéuticos también confían en la sal sódica de ácido nalidíxico para desarrollar nuevos antibióticos y optimizar los existentes. Su uso como estándar de referencia en pruebas antimicrobianas ayuda en el desarrollo de medicamentos que puedan combatir las bacterias emergentes resistentes a los antibióticos, un desafío importante en la medicina moderna.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic Acid Sodium Salt
CAS 5-8-3374
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12H11N2NaO3