Learn More
Melford Sal sódica del ácido nalidíxico
Descripción
La sal sódica del ácido nalidíxico es un compuesto de notable importancia en la microbiología y la investigación farmacéutica.
En microbiología, la sal sódica del ácido nalidíxico se utiliza ampliamente para estudiar los patrones de susceptibilidad y resistencia bacteriana. Actúa como agente selectivo en medios de cultivo microbiológicos, inhibiendo el crecimiento de bacterias susceptibles. Los investigadores lo utilizan para evaluar la eficacia de los antibióticos y comprender los mecanismos moleculares detrás de la resistencia bacteriana, contribuyendo a nuestra comprensión de la biología microbiana y la resistencia a los antibióticos.
Los investigadores farmacéuticos también confían en la sal sódica de ácido nalidíxico para desarrollar nuevos antibióticos y optimizar los existentes. Su uso como estándar de referencia en pruebas antimicrobianas ayuda en el desarrollo de medicamentos que puedan combatir las bacterias emergentes resistentes a los antibióticos, un desafío importante en la medicina moderna.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalidixic Acid Sodium Salt |
| CAS | 5-8-3374 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C12H11N2NaO3 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.