Learn More
Ácido nalidíxico, Mikromol™
Descripción
Ácido nalidíxico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalidixic acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Nalidixic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico |
| Mostrar más |