Learn More
Éster metílico del ácido nalidíxico, Mikromol
Código de producto. 30459720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459720 4 x 25 mg 100 miligramos
30052319 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459720 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3144.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico del ácido nalidíxico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic Acid Methyl Ester
CAS 63475-29-6
Nombres de analitos o componentes Nalidixic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl nalidixate, Nalidixic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O3/c1-4-15-7-10(13(17)18-3)11(16)9-6-5-8(2)14-12(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2ccc(C)nc12
Nombre IUPAC 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 262.27
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.265 g/mol