Learn More
Éster etílico del ácido nalidíxico, Mikromol™
Código de producto. 30051017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051017 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051017 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3144.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico del ácido nalidíxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic Acid Ethyl Ester
CAS 33331-59-8
Nombres de analitos o componentes Nalidixic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nalidixic Acid Ethyl Ester, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O3/c1-4-16-8-11(14(18)19-5-2)12(17)10-7-6-9(3)15-13(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C1=CN(CC)c2nc(C)ccc2C1=O
Nombre IUPAC 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 260.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1161 g/mol