Learn More
Ácido nalidíxico-d5, TRC
Código de producto. 30478221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30478221 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2756021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid ethyl-d5
CAS 1189467-36-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H5 H7 N2 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo 7-Methyl-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)/i1D3,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
Nombre IUPAC Ácido 7-metil-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,8-naftiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 237.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1162
Porcentaje de pureza >95