Learn More
Ácido nalidíxico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456117 100 g 100 g
11436117 5 g 5 g
11446117 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25096.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido nalidíxico es un agente antimicrobiano sintético de la 1,8 naftiridina. También se utiliza como inhibidor de la ADN girasa bacteriana. Desempeña un papel importante en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario causadas por microorganismos gramnegativos susceptibles, incluidas la mayoría de las especies de E. coli, Enterobacter, Klebsiella y Proteus.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico, acetona, cloruro de metileno, cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 389-08-2
Fórmula molecular C12H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 232.239
Número MDL MFCD00006884
Clave InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid
Punto de fusión 228°C to 230°C
Cantidad 100 g
Beilstein 750515
Índice Merck 14,6359
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99%