Learn More
Melford Ácido nalidíxico
Product Code. 30018582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30018582 5 g 5 g
30018581 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018582 Supplier Melford Supplier No. N420005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La sal sódica del ácido nalidíxico es un compuesto químico que se utiliza por sus propiedades antimicrobianas y tiene diversas aplicaciones en microbiología e investigación farmacéutica.
La sal sódica del ácido nalidíxico es un compuesto químico que se utiliza por sus propiedades antimicrobianas y tiene diversas aplicaciones en microbiología e investigación farmacéutica. La sal sódica del ácido nalidíxico se emplea como estándar de referencia y agente selectivo en medios de cultivo microbiológicos. Inhibe el crecimiento de bacterias susceptibles, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para estudiar la susceptibilidad bacteriana y los patrones de resistencia.
Los investigadores lo utilizan para evaluar la eficacia de los antibióticos contra diferentes cepas bacterianas, lo que contribuye a nuestra comprensión de la biología microbiana y la resistencia a los antibióticos.
En la investigación farmacéutica, la sal sódica de ácido nalidíxico se puede utilizar como estándar de referencia para pruebas y formulación de antibióticos. Apoya el desarrollo y optimización de antibióticos y estrategias para combatir bacterias resistentes a los antibióticos.
Specifications
Nombre del producto químico o material Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12H12N2O3