Learn More
Melford Ácido nalidíxico
Descripción
La sal sódica del ácido nalidíxico es un compuesto químico que se utiliza por sus propiedades antimicrobianas y tiene diversas aplicaciones en microbiología e investigación farmacéutica.
Los investigadores lo utilizan para evaluar la eficacia de los antibióticos contra diferentes cepas bacterianas, lo que contribuye a nuestra comprensión de la biología microbiana y la resistencia a los antibióticos.
En la investigación farmacéutica, la sal sódica de ácido nalidíxico se puede utilizar como estándar de referencia para pruebas y formulación de antibióticos. Apoya el desarrollo y optimización de antibióticos y estrategias para combatir bacterias resistentes a los antibióticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalidixic Acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C12H12N2O3 |