Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de boca ancha EP Tox/TCLP Nalgene™ fabricado con FEP de Teflon™ con cierre revestido de PFA
Código de producto. 11399704
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,2 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11399704 2,2 l paquete de 2
1 options
Código de producto. 11399704 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21012200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00€
    650.00€ / paquete de 2
    Ahorro 55.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Utilice los frascos para EP Tox/TCLP de Teflon™ de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas altas y bajas para análisis de trazas metálicas y aplicaciones con disolventes orgánicos.
Utilice el frasco de boca ancha de EP Tox/TCLP Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon™ con tapón recubierto de PFA a temperaturas altas y bajas para análisis de trazas metálicas y aplicaciones con disolventes orgánicos. Estos frascos ofrecen a los laboratorios una alternativa más segura sin sacrificar la precisión necesaria. Se han diseñado específicamente para el método 1311 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU.: Programa de lixiviación característica de la toxicidad (TCLP).
  • Frascos de etileno propileno fluorado (FEP) con tapones de resina de politetrafluoroetileno (PTFE) de 2,2 litros resistentes a temperaturas extremas con una boca ancha para analizar muestras de gran tamaño
  • Esterilizable en autoclave
  • A prueba de fugas†
  • Se incluyen tapones de polipropileno con revestimiento de resina de PTFE.
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente los tapones.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,2 l
Color Natural translúcido
Diámetro interior (imperial) 3,5 pulg
Diámetro (imperial) 4,7 pulgadas
Diámetro interior (métrico) 89 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage, Transportation ​
Material FEP de Teflon™
N.º por caja 2/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Esterilidad No estéril
Línea de productos EP Tox/TCLP Bottle
Color del tapón Blanco
Boca Ancha
Altura (métrico) 241 mm
Altura (imperial) 9,5 pulg
Revestimiento del tapón PFA Teflon™
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Diámetro (métrico) 119 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Diseñado específicamente para el método 1311 de la EPA de EE. UU.: Programa de lixiviación característica de la toxicidad (TCLP)
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.