Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de boca ancha con pared recta de PMP con tapón de rosca de polipropileno blanco Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10700242
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
53 mm
70 mm
70mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10700242 250 ml 70 mm paquete de 4
10537511 60 ml 53 mm paquete de 4
10547511 125 ml 70mm paquete de 4
10149700 500 ml 120 mm paquete de 4
10067820 1000 ml 120 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10700242 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.15€
    38.00€ / paquete de 4
    Ahorro 3.15€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protéjase de roturas y contaminación con los tarros de PMP aptos para su uso en museos que pierden solo un 2 % de formaldehído al año.
Protéjase de roturas y contaminación con los tarros de polimetilpenteno (PMP) de boca ancha con pared recta y tapón de rosca de polipropileno blanco Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos excelentes tarros de conservación en museos ofrecen una buena claridad con una excelente resistencia química. Son más ligeros que los de vidrio y pierden solo un 2 % de formaldehído al año.
Características:
  • Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
  • Tarros con buena claridad y una excelente resistencia química para una amplia variedad de usos en el laboratorio.
  • Las paredes rectas permiten un acceso total y una recuperación completa de la muestra.
  • Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a las mezcladoras Osterizer™ y a otras mezcladoras con roscas de tarros tipo Mason.
  • No garantizan un servicio a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml (8 onzas)
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2.9 pulg
Diámetro interior del cuello (imperial) 2.5 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Incluye Tapón de rosca
Material PMP
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Peso (métrico) 0,2 kg
Claridad Eliminar
Boca Ancha
Altura (métrico) 119 mm
Altura (imperial) 4,7 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70 mm
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Tarro