Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de boca ancha con pared recta de PMP con tapón de rosca de polipropileno blanco Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10547511
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
53 mm
70 mm
70mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10547511 125 ml 70mm paquete de 4
10537511 60 ml 53 mm paquete de 4
10700242 250 ml 70 mm paquete de 4
10149700 500 ml 120 mm paquete de 4
10067820 1000 ml 120 mm paquete de 4
5 options
Código de producto. 10547511
Marca: Thermo Scientific™ 21170125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protéjase de roturas y contaminación con los tarros de PMP aptos para su uso en museos que pierden solo un 2 % de formaldehído al año.
Protéjase de roturas y contaminación con los tarros de polimetilpenteno (PMP) de boca ancha con pared recta y tapón de rosca de polipropileno blanco Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos excelentes tarros de conservación en museos ofrecen una buena claridad con una excelente resistencia química. Son más ligeros que los de vidrio y pierden solo un 2 % de formaldehído al año.
Características:
  • Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
  • Tarros con buena claridad y una excelente resistencia química para una amplia variedad de usos en el laboratorio.
  • Las paredes rectas permiten un acceso total y una recuperación completa de la muestra.
  • Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a las mezcladoras Osterizer™ y a otras mezcladoras con roscas de tarros tipo Mason.
  • No garantizan un servicio a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2.5 pulg
Diámetro interior del cuello (imperial) 2.5 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Incluye Tapón de rosca
Material PMP
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Peso (métrico) 1,28 kg
Claridad Eliminar
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 74 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 2.9 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70mm
Diámetro (métrico) 64 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.