Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha con tapón Nalgene™
Descripción
Almacene muestras cuando se necesite esterilización en autoclave con los frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricados con materiales plásticos de uso en laboratorio y de alta calidad para obtener niveles bajos y fiables de extraíbles y lixiviados.
- Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
- Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido
- Boca ancha para facilitar el llenado
- Tapones a prueba de fugas† sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas y contaminar las soluciones
- Esterilizable en autoclave
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 30 ml (1 onzas) |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
| Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
| N.º por caja | 72 |
| N.° por paquete | 12 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Natural, translúcido |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.