Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HPDE de boca ancha con calidad de laboratorio Nalgene™
Description
Realice numerosas aplicaciones de campo utilizando los frascos de uso general de HDPE de boca ancha con calidad de laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Muestran una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, y se pueden almacenar en el congelador a temperaturas de hasta - 100 °C; ofrecen garantía a prueba de fugas.
- Su excelente resistencia química a la mayoría de corrosivos y su versatilidad, hacen que estos frascos sean indispensables en su laboratorio.
- Idóneos para almacenar, transportar y envasar líquidos; sus paredes uniformes ofrecen durabilidad y resistencia a fisuras o punciones.
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
- Se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Specifications
Specifications
| Capacidad | 1000 ml (32 oz) |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 53 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 24/Cs. |
| N.° por paquete | 6/Pk. |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.