Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón
Código de producto. 15365706
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
43 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 48
paquete de 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15365706 250 ml 43 mm paquete de 60
15317203 125 mL 38 mm paquete de 48
15501161 500 ml 53 mm paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15365706 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N4110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    310.50€ / paquete de 60
    Ahorro 182.50€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Elija este recipiente, resistente a roturas, con garantía a prueba de fugas y estéril certificado, para la recogida de muestras de agua para análisis microbiológicos.
Los frascos Thermo Scientific™ Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) se recomiendan para recoger muestras de agua para análisis microbiológicos. Los recipientes Nalgene, icono de calidad, son recipientes a prueba de fugas y resistentes a roturas. La fabricación robusta resiste los rigores de las operaciones sobre el terreno. Boca ancha para facilitar el llenado aséptico. Con certificado de esterilidad.
  • Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas†
  • Garantía a prueba de fugas†
  • Esterilización certificada.
  • Tapones ensamblados en los recipientes y envueltos al vacío individualmente para facilitar la comprobación de signos de manipulación y garantizar la esterilidad.
  • Embalados en bandejas envueltas al vacío.
  • Boca ancha para facilitar el llenado aséptico.
  • Recomendado para recoger muestras de agua para análisis microbiológicos.
Los recipientes certificados con las siguientes características:
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Cada tapón está sellado individualmente con envoltura al vacío con precinto de seguridad.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Parámetros de certificación Estéril, calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Color Natural
Descripción Frasco de HDPE de boca ancha Nalgene
Diámetro interior (imperial) 1,31 in
Diámetro (imperial) 2,4 in
Diámetro interior (métrico) 3,33 cm
Incluye Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características: Certificado de análisis (CofA) incluido en el embalaje junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad. Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único; E
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 60
Envase Caja de 60
Tapones de repuesto ND
Esterilidad Estéril
Transparencia Translúcido
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 10,1 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 300 ml
Altura (métrico) 131 mm
Altura (imperial) 5,15 in
Material del cierre HDPE a prueba de fugas
Tamaño del tapón 43 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Capacidad (imperial) 8 oz
Certificaciones/conformidad Esterilización certificada; los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.