Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE IP2 Nalgene™
Descripción
Almacene materiales líquidos o secos en los frascos IP2 de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales como envases internos para los clientes que diseñen, monten y certifiquen sus propios embalajes combinados, estos frascos económicos están diseñados para resistir fisuras y punciones características de los impactos en los envíos.
- A prueba de fugas†, cada lote de frascos se somete a un control de detección de fugas a 15 psi (103 kPa).
- Boca ancha para facilitar el llenado con materiales secos o líquidos
- Tapones de rosca de polipropileno incluidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frascos de boca ancha Passport IP2 |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 44 mm |
| Incluye | Tapones de rosca de polipropileno (PP) |
| Altura con tapón (métrico) | 168 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 48 |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.