Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcidos Nalgene™
Beschreibung
Los frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcido Thermo Scientific Nalgene son duraderos y resistentes a la rotura.
Versión a prueba de fugas más ligera y flexible que los frascos de alta calidad para laboratorio Nalgene, concebida para uso en tareas de laboratorio menos exigentes.
- Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
- Los frascos se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad | 30 ml |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frasco económicos de boca ancha de material translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 72 |
| N.° por paquete | 72 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Natural, translúcido |
| Mehr anzeigen |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.