Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcidos Nalgene™
BIOPHARMA
Código de producto. 10102881
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
1 L
Tamaño del tapón:
28 mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10102881 125 mL 38 mm paquete de 72
10214071 30 ml 28 mm 72 PCS
10654212 60 ml 28 mm paquete de 72
10664212 250 ml 43 mm 72 PCS
10244351 500 mL 53 mm paquete de 48
10505021 1 L 63 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10102881 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21890004
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcido Thermo Scientific Nalgene son duraderos y resistentes a la rotura.
Los frascos para muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcido Thermo Scientific Nalgene son duraderos y resistentes a la rotura.
Versión a prueba de fugas más ligera y flexible que los frascos de alta calidad para laboratorio Nalgene, concebida para uso en tareas de laboratorio menos exigentes.
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
  • Los frascos se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Natural translúcido
Descripción Frasco económicos de boca ancha de material translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 72
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 38 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
ACT Label Sí
Altura (métrico) 99 mm
Anchura (imperial) 1,99 in
Altura (imperial) 3,92 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Tipo de producto Frasco económico de boca ancha
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.