Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha para centrífuga de HDPE Nalgene™
Código de producto. 10292891
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad nominal:
250 ml
Fuerza máx.:
8,000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad nominal Fuerza máx. Tamaño de la unidad
10292891 250 ml 8,000 x g paquete de 6
1 options
Código de producto. 10292891 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.95€
    56.49€ / paquete de 6
    Ahorro 11.46€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Lleve a cabo aplicaciones como la recogida de células de gran volumen, la sedimentación y la purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de boca ancha de HDPE Thermo ScientificTM NalgeneTM.
Lleve a cabo aplicaciones como la recogida de células de gran volumen, la sedimentación y la purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeados con polietileno de alta densidad rígido y robusto. Estos frascos translúcidos tienen excelentes propiedades de resistencia química y están clasificados para temperaturas tan bajas como -100 °C.
Características:
  • Para centrifugados de velocidad baja de muestras biológicas y químicas
  • Excelentes para su uso en centrífugas refrigeradas
  • Aptos para fuerzas de hasta 8000 x g
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta al menos el 80 % de su capacidad total
Requiere:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Sorvall™, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Descripción Frasco de polietileno de alta densidad con tapón de PP
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 131,6 mm
N.º por caja 36
N.° por paquete 6
Capacidad nominal 250 ml
Graduated No
Fuerza máx. 8,000 x g
Boca Ancha
Altura (métrico) 131,6 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga