Learn More
Thermo Scientific™ Membranas y discos de prefiltro Nalgene™
Description
Utilice discos de membrana y prefiltro Thermo Scientific™ Nalgene™ para satisfacer una amplia gama de necesidades de filtración de laboratorio. Los discos de filtro, que se utilizan junto con portafiltros y equipos de un solo uso o reutilizables, ofrecen flexibilidad y opciones para adaptarse a numerosas aplicaciones. Los discos de filtro estériles están disponibles en materiales que van desde membranas de nailon hasta nitrato de celulosa, pasando por acetato de celulosa y fibra de vidrio.
- Los discos de membrana estériles están optimizados para las pruebas microbianas de aseguramiento y control de la calidad, y presentan las tasas de recuperación más altas
- Membranas blancas y negras para una fácil visibilidad de las colonias
- Las membranas de rejilla están impresas con tinta no tóxica para facilitar la enumeración de colonias
Certifications
Cumple las normas de la EPA y la APHA para trabajos de calidad de agua
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 100 |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.