Learn More
Thermo Scientific™ Membranas y discos de prefiltro Nalgene™
Código de producto. 10254161
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
47 mm
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Material:
Acetato de celulosa
Fibra de vidrio
Nailon
Nitrato de celulosa
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Material Color Tamaño de la unidad
10254161 0,2 μm 47 mm Acetato de celulosa Blanco paquete de 100
10460913 0,45 μm 47 mm Acetato de celulosa Blanco paquete de 100
10112211 0,45 μm 47 mm Nitrato de celulosa Blanco paquete de 100
10254211 - 90 mm Fibra de vidrio - paquete de 100
10596922 - 50 mm Fibra de vidrio - 100 PCS
10244211 - 75 mm Fibra de vidrio - paquete de 100
10525981 0,2 μm 47 mm Nailon Blanco paquete de 100
10147451 0,45 μm 47 mm Nailon Blanco paquete de 100
17807655 0,45 μm 47 mm Nitrato de celulosa Gris paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10254161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS02104020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    172.00€ / paquete de 100
    Ahorro 37.00€
    17% Descuento
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con estas membranas de filtro. Disponibles en diversas formas para trabajos de calidad del agua, esterilización fría o limpieza de muestras.
Utilice discos de membrana y prefiltro Thermo Scientific™ Nalgene™ para satisfacer una amplia gama de necesidades de filtración de laboratorio. Los discos de filtro, que se utilizan junto con portafiltros y equipos de un solo uso o reutilizables, ofrecen flexibilidad y opciones para adaptarse a numerosas aplicaciones. Los discos de filtro estériles están disponibles en materiales que van desde membranas de nailon hasta nitrato de celulosa, pasando por acetato de celulosa y fibra de vidrio.
  • Los discos de membrana estériles están optimizados para las pruebas microbianas de aseguramiento y control de la calidad, y presentan las tasas de recuperación más altas
  • Membranas blancas y negras para una fácil visibilidad de las colonias
  • Las membranas de rejilla están impresas con tinta no tóxica para facilitar la enumeración de colonias
Certifications
Cumple las normas de la EPA y la APHA para trabajos de calidad de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
N.º por caja 100
N.° por paquete 100
Diámetro (métrico) 47 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.