Learn More
Thermo Scientific™ Membranas y discos de prefiltro Nalgene™
Description
Utilice discos de membrana y prefiltro Thermo Scientific™ Nalgene™ para satisfacer una amplia gama de necesidades de filtración de laboratorio. Los discos de filtro, que se utilizan junto con portafiltros y equipos de un solo uso o reutilizables, ofrecen flexibilidad y opciones para adaptarse a numerosas aplicaciones. Los discos de filtro estériles están disponibles en materiales que van desde membranas de nailon hasta nitrato de celulosa, pasando por acetato de celulosa y fibra de vidrio.
- Los discos de membrana estériles están optimizados para las pruebas microbianas de aseguramiento y control de la calidad, y presentan las tasas de recuperación más altas
- Membranas blancas y negras para una fácil visibilidad de las colonias
- Las membranas de rejilla están impresas con tinta no tóxica para facilitar la enumeración de colonias
Certifications
Cumple las normas de la EPA y la APHA para trabajos de calidad de agua
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 100 |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.