Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Versi-Dry™
Código de producto. 10596561
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
18 in
100 pies
150 pies
300 pies
Descripción:
Alfombrilla
Rollo
Rollo en paquete dispensador
Tamaño de la unidad:
2 ROLL
4 rollos
91 M
cada uno
paquete de 350
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Descripción Tamaño de la unidad
10596561 100 pies Rollo en paquete dispensador 4 rollos
10294361 300 pies Rollo en paquete dispensador cada uno
10080851 300 pies Rollo 2 ROLL
10186280 150 pies Rollo 91 M
10074350 18 in Alfombrilla paquete de 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10596561 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6207000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    214.00€ / 4 rollos
    Ahorro 44.00€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con estos protectores de superficie. Utilícelo como protector de sobremesa, revestimiento de estante o revestimiento de cabina para proteger contra los productos químicos más potentes.
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™. Cada protector de superficie está compuesto por miles de Thermo Scientific™ Thirsty Cells™ para un mayor rendimiento. El reverso de polietileno protege la mesa de trabajo de las sustancias químicas más agresivas. Se utiliza como protector de mesas de trabajo, forro de estantes y armarios, o bien como paño para limpiar salpicaduras.
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
  • El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
  • Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
  • Versi-Dry absorbe rápidamente salpicaduras de hasta 750 ml/m2 gracias a sus miles de partículas Thirsty Cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de superficie
Material Polietileno
Absorbencia 750 mL/m^2
Longitud (imperial) 100 pies
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 51 cm
Dimensiones (L x An) 20 in. x 100 ft.
Descripción Rollo en paquete dispensador
Cantidad 4/paquete