Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de HDPE con ventilación Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso
Descripción
Garantice un intercambio de gases estériles mezclas y cultivos celulares de suspensión con tapones con ventilación de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso.
- Polietileno azul de alta densidad con membrana de PTFE hidrofóbica de 0,2 μm
- Intercambio de aire sin desenroscar el tapón
- Membrana sometida a un sellado térmico, lo que favorece la estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | HDPE |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de 500, 1000, 2000mL |
| N.º por caja | 12 |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Ventilado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.