Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de HDPE con ventilación Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso
Código de producto. 10133532
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frascos de 125, 250 mL
Matraces de 500, 1000, 2000mL
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10133532 Frascos de 125, 250 mL paquete de 12
10571033 Matraces de 500, 1000, 2000mL 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133532 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 41140038
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un intercambio de gases estériles mezclas y cultivos celulares de suspensión con tapones con ventilación de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso.
Garantice un intercambio de gases estériles mezclas y cultivos celulares de suspensión con tapones con ventilación de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso.
  • Polietileno azul de alta densidad con membrana de PTFE hidrofóbica de 0,2 μm
  • Intercambio de aire sin desenroscar el tapón
  • Membrana sometida a un sellado térmico, lo que favorece la estanqueidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material HDPE
Para utilizar con (equipo) Frascos de 125, 250 mL
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Ventilado
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.