Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Valved Barbed Quick Disconnects
Código de producto. 11764733
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
6,4 mm de D.I.
9,5 mm de D.I.
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11764733 6,4 mm de D.I. 12 PCS
10668101 6,4 mm de D.I. paquete de 2
11774733 9,5 mm de D.I. paquete de 12
10248930 9,5 mm de D.I. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11764733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 61770250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.44€
    459.00€ / paquete de 12
    Ahorro 81.44€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Mantenga la integridad de los líquidos de transferencia con las desconexiones rápidas dentadas con válvula Thermo Scientific™ Nalgene™.
Mantenga la integridad de los líquidos de transferencia con las desconexiones rápidas dentadas con válvula Thermo Scientific™ Nalgene™. El racor dentado en cada extremo y la válvula interna en el centro, que se cierran cuando se retiran los racores, son ideales para su uso en el desarrollo de sistemas de transferencia de líquidos del laboratorio.
  • El flujo del líquido se detiene cuando se separan las mitades de las válvulas.
  • Diseñadas para una desconexión rápida con una sola mano con tubos flexibles.
  • Ofrecen una conexión a prueba de fugas† entre dos tubos, pero puede que sea necesario utilizar unas pinzas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Desconexión rápida de válvula, dentada
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Polipropileno
Longitud global (imperial) 3,28 in
Longitud global (métrico) 83,3 mm
Para utilizar con 6,4 mm de D.I.
Cantidad de embalaje 2/pack, 12/caja
Flexibilidad Los tubos
Presión máxima 0,14 bar (2 psig)
Tipo de producto Desconexión rápida dentada con válvula
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.