Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrenches
Código de producto. 10272813
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1/4 pulg
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad unitSize
10272813 1/4 pulg cada uno
10582995 3/8 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10272813 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21956169
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica específicos.
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene™. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
Estas llaves pueden usarse para confirmar la configuración de la máquina de roscado, efectuar inspecciones en la línea y comprobar pares. Deben usarse con racores de llave dinamométrica Nalgene.
Información para pedidos:
Pida los racores que coincidan con la resina del tapón.
Compatible con:
Racores de llave dinamométrica Thermo Scientific Nalgene (serie 2195)
†El término a prueba de fugas se aplica a productos Thermo Scientific Nalgene que cumplan los criterios siguientes: a) Sistemas de cierre con tapones para frascos, matraces o embudos de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos. b) Sistemas de cierre para frascos, matraces o embudos de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Garantía:
90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Llave dinamométrica
Tamaño de la unidad 1/4 pulg
Para utilizar con (equipo) Racores de llave dinamométrica Nalgene (serie 2195)
par de torsión De 0 a 75 lb