Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for ETFE Closures
Código de producto. 11994932
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Entre 20 y 415 mm
Entre 24 y 415 mm
Entre 28 y 415 mm
Entre 33 y 415 mm
Entre 38 y 415 mm
Entre 38 y 430 mm
Entre 43 y 415 mm
Entre 48 y 415 mm
Entre 53 y 415 mm
Packungsgröße:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tamaño del tapón Packungsgröße
11994932 Entre 20 y 415 mm cada uno
11904942 Entre 24 y 415 mm cada uno
11914942 Entre 28 y 415 mm cada uno
11924942 Entre 33 y 415 mm cada uno
11934942 Entre 38 y 415 mm cada uno
11944942 Entre 43 y 415 mm cada uno
11954942 Entre 48 y 415 mm cada uno
11964942 Entre 53 y 415 mm cada uno
11974942 Entre 38 y 430 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11994932 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21952020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Garantice lecturas de par de torsión exactas al aplicar tapones en botellas con las conexiones de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene para tapones de teflón.
Garantiza lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan tapones sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene™ para tapones de ETFE.Un par de torsión correcto es fundamental para el rendimiento a prueba de fugas†.
  • Fabricación con resina de epoxi duradera
  • Diseñados específicamente para los tapones de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE) Nalgene
Compatible con:
Compatible con llaves dinamométricas Thermo Scientific Nalgene 2195-6169 †El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Accesorios
Tamaño del tapón Entre 20 y 415 mm
Tamaño de la unidad 1/4 pulg
Para utilizar con (equipo) Llaves dinamométricas Nalgene (n.º de catálogo 2195-6169)
Material Epoxi
N.° por paquete 1 unidad
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.