Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for Polypropylene Closure
Description
Obtenga lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene™ para tapones de polipropileno. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
- Epoxi
- Diseñados específicamente para los tapones de polipropileno Nalgene
Compatible con:
Llaves dinamométricas Thermo Scientific Nalgene (2195-6169 y -6177) † El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tamaño del tapón | 11 mm (MPV de perfil bajo) |
| Tamaño de la unidad | 1,9 cm (1 x 4 pulg) |
| Para utilizar con (equipo) | Llaves dinamométricas Nalgene (n.º de catálogo 2195-6169 y -6177) |
| Material | Epoxi |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.