Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for PFA Closures, 20-415mm
Código de producto. 11984942
Código de producto. 11984942 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21953020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Nalgene para tapones de PFA.
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene para tapones de PFA. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
  • Epoxi
  • Diseñados específicamente para los tapones de perfluoroalcoxi (PFA) Nalgene
Información para pedidos:
Pida los racores que coincidan con la resina del tapón.
Compatible con:
Llaves dinamométricas Thermo Scientific Nalgene (n.º de cat. 2195-6169). † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Nalgene Torque Wrenches (Cat. No. 2195-6169) and PFA closures
Material Epoxi
N.° por paquete 1 unidad