Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 83B, solid
Código de producto. 10060461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10060461 Each cada uno
1 options
Código de producto. 10060461 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21358300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    281.00€ / paquete de 1
    Ahorro 24.00€
    7% Descuento
En stock
Para su uso con: Frascos con filtro de flujo rápido Nalgene con cuellos de 45 mm
Cree soluciones de manipulación aséptica para aplicaciones de transferencia de líquidos en el sector farmacéutico, biotecnológico y de laboratorio con los sistemas flexibles Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ para medios, garrafas y frascos Nalgene. Los tapones modificados incluyen tubos e insertos de tapón de silicona curados con platino. Estos sistemas a prueba de fugas ofrecen una manipulación más segura y aséptica de productos de gran valor en comparación con el método de vertido, además de estar disponibles con diversos orificios, longitudes de tubos y tamaños de tapón.
Características:
  • Diseñados para adaptarse a la mayoría de los garrafones y frascos Nalgene
  • Sistemas a prueba de fugas† para una manipulación segura y aséptica de productos de gran valor en comparación con el método de vertido
  • Incluye tubos de gran longitud, tanto dentro como fuera del recipiente para permitir su integración con la mayoría de frascos y garrafones Nalgene
  • Listos para aceptar componentes de transferencia de líquidos adicionales, tales como conectores asépticos y filtros de circulación de aire
Información para pedidos:
Un sistema por caja.
Compatible con:
Sistema de cierre GL45 para frascos con filtro Nalgene Rapid-Flow con cuellos de 45 mm, junto con los frascos para medios Schott™, Corning™ y Wheaton™. Además, el modelo 2135-5310 se puede utilizar con 140817, 2019-2000 y el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ para crear sistemas estériles cerrados.
Recomendada para:
Manipulación aséptica de varios líquidos en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la edición actual de USP clase VI
Tamaño del tapón 83 B
Descripción Sólido (sin puerto)
Para utilizar con (equipo) Garrafas y frascos Nalgene con tapones 83B
Material Polipropileno, Silicona curada con platino
Tipo de producto Tapón
Cantidad Each
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.