Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de teflón FEP con tapones Nalgene™
Descripción
Los matraces de teflón FEP con tapones Thermo Scientific Nalgene resultan útiles con todos los disolventes orgánicos y oxidantes concentrados.
Combinan una excelente resistencia a productos químicos de Teflón* FEP con la comodidad que proporciona un tapón de rosca. Son irrompibles, casi transparentes, no contaminantes y resistentes a prácticamente todos los productos químicos.
- Para realizar trabajos con metales traza, esterilícelos químicamente o hiérvalos en ácido nítrico concentrado
- Soportan temperaturas de entre -270° y +205 °C (de -454° a +401 °F); cierre, de entre -100° y +150 °C (de -148° de +302 °F) para cubrir un amplio rango de aplicaciones exigentes.
- Tapón de rosca que protege de salpicaduras y contaminación.
- Esterilizable en autoclave/Teflón FEP
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Descripción | Tapón de rosca de FEP para matraz Erlenmeyer 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | FEP |
| N.º por caja | 4 |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | No |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecha |
| Mostrar más |
Advertencia: Afloje la rosca por completo o retire el tapón antes de esterilizar en autoclave.