Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Nalgene™ Super Versi-Dry™
Código de producto. 10661922
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 20 in.
18 x 40 in.
20 in. x 100 ft.
20 in. x 250 ft.
20 x 43 in.
40 in. x 200 ft.
Descripción:
150 Pk.
175 Pk.
Alfombrilla
Alfombrilla larga
Rollo
Rollo ancho
Rollo de paquete de dispensador de 76,2 m (250 pies)
Tamaño de la unidad:
4 rollos
61 metros
cada uno
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 175
paquete de 350
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Descripción Tamaño de la unidad
10661922 20 in. x 250 ft. Rollo de paquete de dispensador de 76,2 m (250 pies) cada uno
10182361 18 x 20 in. Alfombrilla paquete de 350
10395951 18 x 40 in. 175 Pk. paquete de 175
10460733 20 x 43 in. 150 Pk. paquete de 150
10779441 20 in. x 100 ft. Rollo 4 rollos
10789601 40 in. x 200 ft. Rollo ancho 61 metros
10325861 18 x 20 in. Alfombrilla paquete de 100
10264461 18 x 40 in. Alfombrilla larga paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10661922 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    239.99€ / paquete de 1
    Ahorro 37.01€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Absorba los derrames y amortigue los elementos rompibles con protectores de superficie duraderos, impermeables, antideslizantes y resistentes a productos químicos.
Absorba las salpicaduras y ofrezca amortiguación a los artículos que se pueden romper con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™. Son protectores de larga duración, impermeables, antideslizantes y resistentes a sustancias químicas. Capa superior de tipo textil que no se deshace ni siquiera con la humedad.
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
  • Las hojas se mantienen planas y son antideslizantes.
  • Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
  • El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
  • Super Versi-Dry absorbe rápidamente hasta 1050 ml/m2 para absorber rápidamente derrames con miles de Thermo Scientific Thirsty Cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de superficie
Absorbencia 1050 mL/m^2
Longitud (imperial) 250 pies
Longitud (métrico) 76 m
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 51 cm
Dimensiones (L x An) 20 in. x 250 ft.
Descripción Rollo de paquete de dispensador de 76,2 m (250 pies)
Cantidad 1 rollo