Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de pared recta de boca ancha de policarbonato Nalgene™ con tapón
Código de producto. 10740982
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Unit Size:
paquete de 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Unit Size
10740982 60 ml 53 mm paquete de 4
10710982 15 ml 38mm paquete de 4
10312621 30 ml 43 mm paquete de 4
10762532 125 ml 70 mm paquete de 4
10290881 250 ml 70 mm paquete de 4
10622361 500 ml 120 mm paquete de 4
10578661 1000 ml 120 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10740982 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21160060
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio en estos tarros transparentes de PC de pared recta y boca ancha, muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles.
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio con los tarros transparentes de pared recta con boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Un amplio rango de temperatura (de -135 °C a +135 °C) hace que estos tarros sean una excelente elección para su uso en salas frías y refrigeradores durante todo el proceso hasta la esterilización en autoclave. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad. Estos tarros son muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles. No ofrecen garantía a prueba de fugas.
  • Excelentes para su uso en salas frías y refrigeradores: visualización sencilla del contenido
  • Boca ancha y paredes rectas que permiten acceso total y una recuperación completa de la muestra
  • Los tarros de 15, 30 y 60 ml tienen tapones de polipropileno natural.
  • Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
  • Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a Osterizer™ y otros mezcladores que tengan tarros con rosca; recomendados para su uso con tapones de transferencia de líquidos DS2153-0700.
  • No son a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
  • Esterilizable en autoclave/transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 60 ml (2 oz)
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,8 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,7 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 43 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Cubierta
Material Policarbonato
N.º por caja 48
N.° por paquete 4
Peso (métrico) 26 g
Claridad Eliminar
Boca Ancha
Altura (métrico) 45 mm
Altura (imperial) 1.8 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Diámetro (métrico) 48 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 2 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de lados rectos