Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de pared recta de boca ancha de policarbonato Nalgene™ con tapón
Description
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio con los tarros transparentes de pared recta con boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Un amplio rango de temperatura (de -135 °C a +135 °C) hace que estos tarros sean una excelente elección para su uso en salas frías y refrigeradores durante todo el proceso hasta la esterilización en autoclave. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad. Estos tarros son muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles. No ofrecen garantía a prueba de fugas.
- Excelentes para su uso en salas frías y refrigeradores: visualización sencilla del contenido
- Boca ancha y paredes rectas que permiten acceso total y una recuperación completa de la muestra
- Los tarros de 15, 30 y 60 ml tienen tapones de polipropileno natural.
- Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
- Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a Osterizer™ y otros mezcladores que tengan tarros con rosca; recomendados para su uso con tapones de transferencia de líquidos DS2153-0700.
- No son a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
- Esterilizable en autoclave/transparente
Specifications
Specifications
| Capacidad | 30 ml (1 oz) |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,4 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,3 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 33 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Incluye | Cubierta |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 48 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.