Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de pared recta de boca ancha de policarbonato Nalgene™ con tapón
Código de producto. 10290881
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10290881 250 ml 70 mm paquete de 4
10710982 15 ml 38mm paquete de 4
10312621 30 ml 43 mm paquete de 4
10740982 60 ml 53 mm paquete de 4
10762532 125 ml 70 mm paquete de 4
10622361 500 ml 120 mm paquete de 4
10578661 1000 ml 120 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10290881 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21160250
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio en estos tarros transparentes de PC de pared recta y boca ancha, muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles.
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio con los tarros transparentes de pared recta con boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Un amplio rango de temperatura (de -135 °C a +135 °C) hace que estos tarros sean una excelente elección para su uso en salas frías y refrigeradores durante todo el proceso hasta la esterilización en autoclave. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad. Estos tarros son muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles. No ofrecen garantía a prueba de fugas.
  • Excelentes para su uso en salas frías y refrigeradores: visualización sencilla del contenido
  • Boca ancha y paredes rectas que permiten acceso total y una recuperación completa de la muestra
  • Los tarros de 15, 30 y 60 ml tienen tapones de polipropileno natural.
  • Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
  • Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a Osterizer™ y otros mezcladores que tengan tarros con rosca; recomendados para su uso con tapones de transferencia de líquidos DS2153-0700.
  • No son a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
  • Esterilizable en autoclave/transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 250 ml (8 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2.9 pulg
Diámetro interior del cuello (imperial) 2.5 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 64 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Cubierta
Material Policarbonato
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Peso (métrico) 65 g
Claridad Eliminar
Boca Ancha
Altura (métrico) 119 mm
Altura (imperial) 4,7 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70 mm
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de lados rectos