Learn More
Thermo Scientific™ Muestreador de agua de lluvia con frasco de HDPE Nalgene™
Descripción
Recoja el primer litro de muestra puntual durante los primeros minutos del flujo de descarga de agua de lluvia con el muestreador de agua de lluvia con frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. A prueba de fugas† con el tapón puesto. El dispositivo de muestreo es de un solo uso. Utilícelo con el kit de montaje de agua de lluvia (n.º de cat. 1160-1000). Ideal para recoger muestras para análisis inorgánicos. Haga clic aquí para ver nuestro vídeo de instrucciones sobre el muestreador de agua de lluvia.
- Su estructura superior fluorada evita que el aceite y la grasa se adhieran al dispositivo de recogida, lo que proporciona una muestra limpia y evita una recuperación con sesgo bajo.
- La válvula esférica flotante cierra automáticamente el orificio de entrada de la muestra para evitar la mezcla con precipitaciones posteriores y la pérdida de analitos volátiles.
- El muestreador cumple la norma EPA NPDES MSGP (Reglamento Federal FRL-6880-5 10/20/00) y los requisitos generales de recogida de muestras de la mayoría de los estados
- El dispositivo de muestreo desechable es de un solo uso.
Incluye:
- Junta de EPDM
- Cúpula superior de polietileno de alta densidad fluorado
- Válvula esférica de polipropileno
- Cierre revestido de politetrafluoroetileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de agua |
| Material | Vidrio |
| Descripción | Muestreador de agua de lluvia para aceite y grasa, 1 l |
| Incluye | Frasco de vidrio ámbar |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Tamaño del tapón | 89 mm |
| Certificaciones/conformidad | Cumple la norma EPA NPDES MSGP (Reglamento Federal FRL-6880-5 10/20/00) y los requisitos de recogida de muestras de la mayoría de los estados. |
| Cantidad | 1/paq., 4/caja |