Learn More
Thermo Scientific™ Llaves de paso Nalgene™
Código de producto. 11369554
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
11369554 2 mm paquete de 6
15223079 4 mm paquete de 6
10279070 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369554 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 64600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    277.00€ / paquete de 6
    Ahorro 17.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desarrolle sistemas de transferencia de líquidos en el laboratorio para una dispensación o llenado exactos. Estas llaves de paso permiten controlar el caudal de líquidos de forma fiable y exacta.
Controle el caudal de líquidos de forma fiable y exacta en los sistemas de manipulación de líquidos gracias a las llaves de paso Thermo Scientific™ Nalgene™. Resultan idóneas para su uso en el desarrollo de sistemas de transferencia de líquidos dentro del laboratorio para una ruta de líquidos unidireccional con el objeto de lograr una dispensación o un llenado exactos. Las llaves de paso de dos vías incluyen tubos dentados en cada uno de sus extremos.
  • Tubos dentados en cada uno de sus extremos que admiten tubos de 7,8 mm (0,31″) a 12,7 mm (0,5″)
  • De polipropileno con tapón de Teflon™ TFE
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Calibre de tapón 2 mm
Material Polipropileno
N.° por paquete 1
N.º por caja 6
Para utilizar con (equipo) Sistema de transferencia de líquidos interno
Plug Material Polipropileno
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.