Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de llaves de paso Nalgene para buretas acrílicas
Código de producto. 10642102
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Unit Size:
paquete de 2
Product Code. Material Unit Size
10642102 Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10642102 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 7136501025
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para usar con acrílico de 25 ml Nalgene Buretas resistentes a la rotura.
Para su uso con:Bureta acrílica Nalgene de 25 ml (n.° de cat.36500025)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Autolubricante
Descripción Solo conjunto de llave de paso 3650-0025 25 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (imperial) 0,98 in
Longitud (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Bureta acrílica de 25 ml Nalgene (36500025)