Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para medios de cultivo cuadrados Nalgene™ de PETG con tapón con septum: bandejas estériles envasadas al vacío, 60 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10159742
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
1 l
500 ampliado
500 ml
60 ml
Tamaño del tapón:
24 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 200
paquete de 24
paquete de 40
paquete de 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10159742 60 ml 24 mm paquete de 200
10029492 125 ml 38-430 mm paquete de 96
10445893 500 ml 38-430 mm paquete de 40
10767263 1 l 38-430 mm paquete de 24
10591455 500 ampliado 38-430 mm 48 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10159742 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420230060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envase reactivos biológicos y de diagnóstico que requieren una dispensación aséptica o la adición de suplementos con jeringa en estos frascos para medios de cultivo duraderos y resistentes a roturas.
Los frascos para medios de cultivo cuadrados Thermo Scientific™ Nalgene de PETG son duraderos y resistentes a la rotura, e incluyen un tapón con septo para la dispensación o adición aséptica de jeringas de suplementos.
Características:
  • El tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) con septum de PTFE/silicona ofrece una superficie de contacto líquida de PTFE inerte y antiadhesiva para garantizar la integridad de los líquidos.
    • Frascos para medios de cultivo transparentes y a prueba de fugas†
    • Diseño cuadrado para ahorrar espacio en los estantes
    • Los frascos y tapones son estériles hasta el nivel de seguridad de esterilización 10-6
    Información para pedidos:
    Embaladas en bandejas envueltas al vacío en envases de cartón dentro de bolsas dobles para aplicaciones de sala limpia.
    Recomendada para:
    Idóneos para envasar reactivos biológicos y para diagnóstico que requieren la dispensación o adición aséptica de suplementos con jeringa.
    Nota:
    † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Descripción Con tapón con septum
Diámetro (imperial) 1,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,71 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material PETG
N.º por caja 200
N.° por paquete 40
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Cumplen las normas de la USP Clase IV. No citotóxicos.
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 82 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado
Altura (imperial) 3,23 in
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 41 mm