Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo con tapón Nalgene™: Bandejas estériles envueltas al vacío
BIOPHARMA
Código de producto. 10531845
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
1 l
2000 ml
250 ml
30 ml
500 ampliado
500 ml
60 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 12
paquete de 200
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 48
paquete de 60
paquete de 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10531845 250 ml 38-430 mm paquete de 60
10223003 30 ml 20-415 mm paquete de 280
10176932 60 ml 24-415 mm paquete de 200
10177172 125 ml 38-430 mm paquete de 96
10736923 500 ml 38-430 mm paquete de 40
10069012 2000 ml 53B paquete de 12
10350343 1 l 38-430 mm 24 PCS
10746923 500 ampliado 38-430 mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10531845 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00€
    306.00€ / paquete de 60
    Ahorro 77.00€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con los frascos para medios de cultivo con esterilización certificada, perfectos para el almacenamiento prolongado de líquidos sensibles al pH.
Elimine los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con los frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ con esterilización certificada, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo.
Características:
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG)2/O2 resistente a roturas y duradero
  • Graduaciones y anillo en cuello moldeados para usarlos con bandas de contracción a prueba de alteraciones
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Transparencia y menor permeabilidad al CO2 y O2
  • El material de frascos y tapones se incluye en la categoría sin componentes de origen animal (ADC)
  • A prueba de fugas†
Nota:
El tamaño de 2 l tiene asas moldeadas.
† El término “a prueba de fugas” se aplica a productos Thermo Scientific Nalgene que cumplan los criterios siguientes: a) Sistemas de cierre con tapones para frascos, matraces o embudos de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos. b) Sistemas de cierre para frascos, matraces o embudos de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Descripción 250 ml; tapón de 38-430, envasado en bandejas
Diámetro (imperial) 2,4 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento prolongado
Material PETG
N.º por caja 60
N.° por paquete 30
Esterilidad Estéril
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 146 mm
Altura (imperial) 5,75 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad Se ha certificado que los frascos y los tapones están esterilizados por radiación (SAL 10-6), son apirógenos y no citotóxicos, y cumplen las normas USP clase VI.
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo