Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Descripción
Los frascos cuadrados de polietileno de alta densidad (PEAD) incluyen graduaciones moldeadas y sistema de vertido antigoteo para facilitar las mediciones y la administración.
La forma cuadrada que ahorra espacio se combina con la resistencia química.
- Los lados cuadrados permiten un buen uso del espacio y una fácil sujeción
- Sus tapas ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
- Graduadas para facilitar la dispensación
- A prueba de fugas†
- Puede usarse con temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F)
- No esterilizables en autoclave
- Forma parte del programa ACT Label de My Green Lab
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 ml (32 oz) |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco cuadrados de boca estrecha |
| Diámetro (imperial) | 3,7 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Incluye | Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.