Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Código de producto. 15981651
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PEBD
Polipropileno
Tamaño del tapón:
1.12 pulg × 12 roscas hembra
Rosca NPT macho de 12.7 mm
Rosca macho de NPT de 19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15981651 Polipropileno 1.12 pulg × 12 roscas hembra paquete de 12
12867830 PEBD Rosca NPT macho de 12.7 mm paquete de 6
12877830 PEBD Rosca macho de NPT de 19 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15981651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 64210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    574.00€ / paquete de 12
    Ahorro 51.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Garantice la dispensación de líquidos segura y eficaz con llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento Nalgene™ de hasta 100 galones con un saliente roscado instalado de fábrica.
Garantice la dispensación segura y eficaz desde depósitos con las llaves Thermo Scientific™ Nalgene™ para depósitos de almacenamiento. Las llaves se han diseñado para su uso con depósitos Nalgene™ de hasta 100 gal con un saliente roscado instalado de fábrica.
Incluye
  • Juntas tóricas de politetrafluoroetileno (PTFE) (6421-0010 incluye dos juntas tóricas)
Nota:
Asegúrese de que el recipiente y la llave tengan una resistencia química compatible antes de la instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 1.12 pulg × 12 roscas hembra
Tipo Llave
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 100 gal.
Capacidad (métrico) 100 gal
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.