Learn More
Thermo Scientific™ Tapón con llave de polipropileno con tuerca de seguridad de polipropileno y tapón de TPE Nalgene™
Código de producto. 12807840
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
El tapón con llave de PP/TPE encaja en todos los tapones de llave de 1-1/8 pulg (1-1/8 pulg)
Diámetro interior del tubo (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Descripción Diámetro interior del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
12807840 El tapón con llave de PP/TPE encaja en todos los tapones de llave de 1-1/8 pulg (1-1/8 pulg) 16 mm paquete de 24
1 options
Código de producto. 12807840 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 64230010
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Para su uso con: Garrafas Nalgene, Clearboys, Lowboys y tanques con rosca de 28,5 mm (1-1/8 pulg.), cabeza de tornillo macho 12
Utilice el tapón de llave Thermo Scientific™ Nalgene™ con tuerca de seguridad de polipropileno y tapón de TPE en el lugar de una llave cuando esterilice líquidos en autoclave en una garrafa Nalgene para proporcionar un sellado a prueba de fugas†. Este tapón también resulta útil cuando la manipulación puede dañar una llave o accionarla accidentalmente, o cuando es necesario utilizar una garrafa sin llave. Se ajusta a todas las garrafas con llave Nalgene y a depósitos con llave Nalgene seleccionados.
Características:
  • El cierre mantiene las soluciones seguras al proporcionar un sellado a prueba de fugas†
  • Diseñado para adaptarse a las garrafas Nalgene, Clearboys™, Lowboys™ y depósitos con un tamaño de rosca de 1-0,12 ″, cabeza de rosca macho de 12
  • Esterilizable en autoclave
Incluye:
Tuerca de seguridad de polipropileno blanco, tapón de TPE
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El tapón con llave de PP/TPE encaja en todos los tapones de llave de 1-1/8 pulg (1-1/8 pulg)
Diámetro interior del tubo (métrico) 16 mm
Para utilizar con (equipo) Garrafas, garrafas rectangulares, frascos «Lowboy» y depósitos Nalgene con tamaño de rosca de 1-1/8 
Material Tuerca de seguridad de polipropileno, tapón de elastómero termoplástico, Elastómero termoplástico (TPE)
N.º por caja 24/Cs.
N.° por paquete 4 Pk.
Tipo de producto Accesorio, sistema de cierre con llave
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.