Learn More
Thermo Scientific™ Botellas para centrífuga Nalgene™ de fondo esférico de policarbonato
Código de producto. 10468992
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad nominal:
250 mL
Fuerza máx.:
27.500 x G
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad nominal Fuerza máx. Tamaño de la unidad
10468992 250 mL 27.500 x G paquete de 4
1 options
Código de producto. 10468992 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31230250
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con estos frascos para centrífuga de policarbonato. Un diseño de fondo esférico facilita la formación y la recuperación de sedimentos.
Los frascos para centrífuga de policarbonato de fondo esférico Thermo Scientific™ Nalgene™ son ideales para la recogida de células de gran volumen, la sedimentación y la purificación de proteínas, y son perfectos para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moldeados con policarbonato transparente, estos frascos transparentes se pueden esterilizar en autoclave y presentan unas excelentes propiedades de resistencia mecánica. El diseño de fondo esférico facilita la formación y la recuperación de sedimentos.
  • Moldeado de policarbonato transparente para facilitar la visualización de las muestras
  • El diseño de fondo esférico facilita la formación y la recuperación de sedimentos
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta el 80 % de su capacidad total
  • Para su uso en rotores estándar, se recomienda el uso del adaptador de fondo esférico Nalgene DS3124-0010
  • Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
  • Esterilizable en autoclave; la esterilización repetida en autoclave acorta la vida útil del frasco para centrífuga de PC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Descripción Frasco de policarbonato con tapón de PP
Material policarbonato
N.º por caja 36
N.° por paquete 4
Capacidad nominal 250 mL
Graduated No
Fuerza máx. 27.500 x G
Altura (métrico) 140,0 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61,8 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga