Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril
Código de producto. 10764033
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Tamaño del tapón:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Tipo de tapón:
Con ventilación
Sólido; sin ventilación
Unit Size:
12 PCS
24 PCS
4 PCS
6 PCS
paquete de 4
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tipo de tapón Unit Size
10764033 250 mL 38-430 mm Sólido; sin ventilación 12 PCS
10345112 500 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 12 PCS
10621513 1000 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 6 PCS
10599592 2000 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 4 PCS
10750664 2800 mL 70 mm Sólido; sin ventilación paquete de 4
10529962 125 mL 38-430 mm Con ventilación 24 PCS
10403972 250 mL 38-430 mm Con ventilación 12 PCS
10082332 500 mL 45-430 mm Con ventilación 12 PCS
10206582 1000 mL 45-430 mm Con ventilación 6 PCS
10434162 2000 mL 45-430 mm Con ventilación 4 PCS
10228602 2800 mL 70 mm Con ventilación 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10764033 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 41130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    117.00€ / paquete de 12
    Ahorro 18.00€
    13% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
  • Estériles y de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación.
  • Se contraen tras esterilizarse en autoclave para reducir los residuos biopeligrosos.
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
  • Excelente soporte de validación: Resguardo de validación disponible previa solicitud†
Nota:
† Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de soporte durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (imperial) 8 oz
Capacidad (métrico) 250 mL
Material PETG
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Forma Erlenmeyer
Revestimiento de superficie Ninguno
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables Sí
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Abombado
Tipo de tapón Sólido; sin ventilación
Tamaño del tapón 38-430 mm
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.